Vai a
BDPH9BCD4A44
Bide Pharmatech
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Sinonimo/i:
1-(2,2-dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H12O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H12N2O2/c1-10-7(11-2)6-9-5-3-4-8-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Inchi Key
YIEUOHXVZSLNAS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,2-Dimethoxyethyl)-1H-pyrazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)