Vai a
BDPH9BCD4AB2
Bide Pharmatech
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Sinonimo/i:
1-ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-2-8-6(5-9)3-4-7-8/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
SKUJVOCRQZNYEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)