Vai a
BDPH9BCD4E2E
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Sinonimo/i:
4-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3O1N1Cl1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.55
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO/c8-5-1-6(7(9,10)11)12-2-4(5)3-13/h1-3H
Inchi Key
FBPZVYHRKMIAKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)