Vai a
BDPH9BCD4E64
Bide Pharmatech
2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Sinonimo/i:
2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7O2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-5H,1H3
Inchi Key
UIOAYOIJMYMOEU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)