Vai a
BDPH9BCD4E76
Bide Pharmatech
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Sinonimo/i:
2-amino-6-bromo-4-quinazolinol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6O1N3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H6BrN3O/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(13)12-8(10)11-6/h1-3H,(H3,10,11,12,13)
Inchi Key
BDPCBRSHZVHPKX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)