Vai a
BDPH9BCD4ECE
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Sinonimo/i:
5-bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H4N2Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.91
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-1-5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H2
Inchi Key
BMXJFKLSEGBBSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-(bromomethyl)pyrimidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)