Vai a
BDPH9BCD5166
Bide Pharmatech
AChE/BChE-IN-10
Sinonimo/i:
N-(2-(1-benzylpiperidin-4-yl)ethyl)-6-methoxy-2-naphthamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C26H30O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.54
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C26H30N2O2/c1-30-25-10-9-22-17-24(8-7-23(22)18-25)26(29)27-14-11-20-12-15-28(16-13-20)19-21-5-3-2-4-6-21/h2-10,17-18,20H,11-16,19H2,1H3,(H,27,29)
Inchi Key
AIIWJMPOAUNFLG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE-IN-10
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)