Vai a
BDPH9BCD52CA
Bide Pharmatech
3-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Sinonimo/i:
3-bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H3N3Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.47
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H3BrClN3/c7-4-3-10-6-5(8)9-1-2-11(4)6/h1-3H
Inchi Key
MCEGPQSPRNOFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)