Vai a
BDPH9BCD53BF
Bide Pharmatech
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-(3-bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H13N1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.57
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-6-3-8(7(2)11)5-9(10)4-6;/h3-5,7H,11H2,1-2H3;1H
Inchi Key
NNYNPWGFQJGLIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)