Vai a
BDPH9BCD5419
Bide Pharmatech
6-Formylpicolinic acid
Sinonimo/i:
6-formyl-2-pyridinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5O3N1
Peso molecolare:
151.12
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5NO3/c9-4-5-2-1-3-6(8-5)7(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Inchi Key
DAUQNAWDINBWER-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)