Vai a
BDPH9BCD5788
Bide Pharmatech
6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
Sinonimo/i:
6-bromo-4-methylpyridin-2-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)8-6(9)3-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Inchi Key
TYGHHXCOTIUZQO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromo-4-methylpyridin-2-ol
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)