Vai a
BDPH9BCD5A46
Bide Pharmatech
Methyl 2-(3-bromopyridin-4-yl)acetate
Sinonimo/i:
methyl (3-bromo-4-pyridinyl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O2N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)4-6-2-3-10-5-7(6)9/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
AMMJWCPUBIBZEG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)