Vai a
BDPH9BCD5C99
Bide Pharmatech
7-(Aminomethyl)indole
Sinonimo/i:
1H-indol-7-ylmethanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10N2/c10-6-8-3-1-2-7-4-5-11-9(7)8/h1-5,11H,6,10H2
Inchi Key
NMNYQFZHZZSSQC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-(Aminomethyl)indole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)