Passa al contenuto
BDPH9BCD6392
Bide Pharmatech
5-(Methylsulfonyl)pyridin-2(1H)-one
Sinonimo/i:
5-(methylsulfonyl)-2-pyridinol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H7O3N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.19
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H7NO3S/c1-11(9,10)5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
XFQLRNGQOCXUNF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)