Vai a
BDPH9BCD6568
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Sinonimo/i:
2,6-dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H3O1Br2F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.9
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2,13H
Inchi Key
IEMNQLAXBXXIKT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)