Vai a
BDPH9BCD67D4
Bide Pharmatech
Triethoxy(hexyl)silane
Sinonimo/i:
triethoxy(hexyl)silane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H28O3Si1
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.44
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H28O3Si/c1-5-9-10-11-12-16(13-6-2,14-7-3)15-8-4/h5-12H2,1-4H3
Inchi Key
WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethoxy(hexyl)silane
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)