Vai a
BDPH9BCD6D2D
Bide Pharmatech
Ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Sinonimo/i:
ethyl 6-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H13O2N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.67
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)7-3-4-8(5-10)11-6-7;/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3;1H
Inchi Key
MJACJEKUVRQBHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow-brown powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)