Vai a
BDPH9BCD6EB0
Bide Pharmatech
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)propan-2-ol
Sinonimo/i:
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-propanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H17O1N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-11(2,13)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,13H,1-4H3
Inchi Key
KQYGSVQGTMLWPL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)