Vai a
BDPH9BCD7426
Bide Pharmatech
3,7-Bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
Sinonimo/i:
3,7-bis(methylthio)dibenzo[b,d]thiophene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H12S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.45
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H12S3/c1-15-9-3-5-11-12-6-4-10(16-2)8-14(12)17-13(11)7-9/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
RSYHTEXJJZAXCW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)