Passa al contenuto
BDPH9BCD74CA
Bide Pharmatech
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Sinonimo/i:
7-bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.09
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11-4-5-12-9-6-7(10)2-3-8(9)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Inchi Key
MQMFOFZKZBLSAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light green or light yellow to Brown liquid or solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)