Vai a
BDPH9BCD7628
Bide Pharmatech
1,1-Dimethylhydrazine hydrochloride
Sinonimo/i:
1,1-dimethylhydrazine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C2H9N2Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.56
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C2H8N2.ClH/c1-4(2)3;/h3H2,1-2H3;1H
Inchi Key
VFQADAFGYKTPSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)