Vai a
BDPH9BCD7A7F
Bide Pharmatech
4-(Chloromethyl)oxazole hydrochloride
Sinonimo/i:
4-(chloromethyl)-1,3-oxazole hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H5O1N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H4ClNO.ClH/c5-1-4-2-7-3-6-4;/h2-3H,1H2;1H
Inchi Key
YRZLGIRPSNYMNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)