Vai a
BDPH9BCD7E11
Bide Pharmatech
(5-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanol
Sinonimo/i:
[5-bromo-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5O1N1Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.02
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5BrF3NO/c8-4-1-5(7(9,10)11)6(3-13)12-2-4/h1-2,13H,3H2
Inchi Key
QMAJKOPVUYTESD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)