Vai a
BDPH9BCD7FF2
Bide Pharmatech
(2-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
Sinonimo/i:
(2-methyl-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O2N2B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.98
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9BN2O2/c1-5-10-7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11-5/h2-4,12-13H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FZIFUKQWKWRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)