Vai a
BDPH9BCD80C4
Bide Pharmatech
8-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
8-methoxy-4-quinolinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H9O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-9-4-2-3-7-8(11(13)14)5-6-12-10(7)9/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
NEBCNIRZMNKUQQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)