Vai a
BDPH9BCD80FC
Bide Pharmatech
Methyl 2-(5-bromopyrimidin-2-yl)acetate
Sinonimo/i:
methyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O2N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.05
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-12-7(11)2-6-9-3-5(8)4-10-6/h3-4H,2H2,1H3
Inchi Key
IGLDVBXMTQIIOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)