Vai a
BDPH9BCD8380
Bide Pharmatech
3-Methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3-methyl-2-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H11O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.17
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H11NO3/c1-7(6(10)11)3-2-4-8-5(7)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
Inchi Key
ZHFYGKPIJJBFJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder to crystal
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)