Merck
BDPH9BCD8396
Bide Pharmatech
2-Bromo-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
Sinonimo/i:
2-bromo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7O1N1Br1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.06
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H7BrF3NO/c10-5-8(15)14-7-3-1-6(2-4-7)9(11,12)13/h1-4H,5H2,(H,14,15)
Inchi Key
FEOPWEWRBFPVKW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)