Vai a
BDPH9BCD83A2
Bide Pharmatech
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H7O2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.12
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H7FO2/c7-6-1-5(2-6,3-6)4(8)9/h1-3H2,(H,8,9)
Inchi Key
CQOUAQUBJPKQON-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)