Passa al contenuto
BDPH9BCD8520
Bide Pharmatech
5-Chloro-4-iodo-2-methoxybenzoic acid
Sinonimo/i:
5-chloro-4-iodo-2-methoxybenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6O3Cl1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.49
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H6ClIO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
LLLOGZBHLFGNSY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)