Merck
BDPH9BCD85C7
Bide Pharmatech
4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Sinonimo/i:
4-chloro-2-(ethylsulfanyl)quinazoline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H9N2Cl1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.71
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H9ClN2S/c1-2-14-10-12-8-6-4-3-5-7(8)9(11)13-10/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
YXMGMRFURWMKDY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloro-2-(ethylthio)quinazoline
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)