Vai a
BDPH9BCD8A7C
Bide Pharmatech
6-Bromo-8-chloro-1,2-dihydroquinolin-2-one
Sinonimo/i:
6-bromo-8-chloro-2(1H)-quinolinone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H5O1N1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.5
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H5BrClNO/c10-6-3-5-1-2-8(13)12-9(5)7(11)4-6/h1-4H,(H,12,13)
Inchi Key
RJIPPGGSXPKBAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or flocculent solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)