Vai a
BDPH9BCD8C7F
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-(piperidin-1-yl)propan-1-one
Sinonimo/i:
1-(3-bromopropanoyl)piperidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H14O1N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.11
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H14BrNO/c9-5-4-8(11)10-6-2-1-3-7-10/h1-7H2
Inchi Key
QLCFKORONJMTNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)