Vai a
BDPH9BCD91C0
Bide Pharmatech
4-Amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Sinonimo/i:
4-amino-1-ethyl-N-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H12O1N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H12N4O/c1-3-11-4-5(8)6(10-11)7(12)9-2/h4H,3,8H2,1-2H3,(H,9,12)
Inchi Key
JEQXMZSIIMYFTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)