Merck
BDPH9BCD9DFD
Bide Pharmatech
6-(tert-Butoxy)pyridin-3-amine
Sinonimo/i:
6-tert-butoxy-3-pyridinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H14O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-9(2,3)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,10H2,1-3H3
Inchi Key
HRLHJWKMOMDDND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(tert-Butoxy)pyridin-3-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)