Vai a
BDPH9BCDA0CB
Bide Pharmatech
2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
Sinonimo/i:
2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H4O2N2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.15
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S/c5-4-6-2(1-9-4)3(7)8/h1H,(H2,5,6)(H,7,8)
Inchi Key
FCLDUALXSYSMFB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Yellow-brown Powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminothiazole-4-carboxylic acid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)