Vai a
BDPH9BCDA34F
Bide Pharmatech
8-Bromoquinolin-3-amine
Sinonimo/i:
8-bromo-3-quinolinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H7N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H7BrN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
Inchi Key
MBTYRZDRPHSJJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Bromoquinolin-3-amine
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)