Vai a
BDPH9BCDA362
Bide Pharmatech
5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
Sinonimo/i:
5-chloro-8-iodo[1,6]naphthyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H4N2Cl1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.49
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H4ClIN2/c9-8-5-2-1-3-11-7(5)6(10)4-12-8/h1-4H
Inchi Key
YSROTEYFZGPVRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloro-8-iodo-1,6-naphthyridine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)