Vai a
BDPH9BCDA52B
Bide Pharmatech
(4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Sinonimo/i:
(4-ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O2F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-2-12-8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3-5,11H,2,6H2,1H3
Inchi Key
QOYFXEFXXGGUIF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Ethoxy-2-fluorophenyl)methanol
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)