Vai a
BDPH9BCDA5BC
Bide Pharmatech
2-(Allylamino)nicotinic acid
Sinonimo/i:
2-(allylamino)nicotinic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H10O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-2-5-10-8-7(9(12)13)4-3-6-11-8/h2-4,6H,1,5H2,(H,10,11)(H,12,13)
Inchi Key
WDIHOHTUZOCWRQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Allylamino)nicotinic acid
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)