Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C7H3Br2FO/c8-6-4(3-11)1-2-5(10)7(6)9/h1-3H
Inchi Key
KSUPOCPXYXSEAP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dibromo-4-fluorobenzaldehyde
hstatements
signalword
Danger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?