Passa al contenuto
BDPH9BCDA8D8
Bide Pharmatech
6,8-Dibromo-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Sinonimo/i:
6,8-dibromo-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4N4Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.93
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H4Br2N4/c1-3-9-6-5(8)10-4(7)2-12(6)11-3/h2H,1H3
Inchi Key
RRSNBXYGYCPJBV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Skull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)