Vai a
BDPH9BCDB2FA
Bide Pharmatech
3,5-Dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H9O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7(9)10/h3,8H,1-2H3,(H,9,10)
Inchi Key
XQGVQRPSTODODM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)