Vai a
BDPH9BCDB360
Bide Pharmatech
tert-Butyl (6-bromobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl (6-bromobenzo[d]isoxazol-3-yl)carbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H13O3N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.15
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H13BrN2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-8-5-4-7(13)6-9(8)18-15-10/h4-6H,1-3H3,(H,14,15,16)
Inchi Key
JGRNGGQZMWBZTG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)