Vai a
BDPH9BCDB374
Bide Pharmatech
Oxetan-3-ylhydrazine dihydrochloride
Sinonimo/i:
1-(3-oxetanyl)hydrazine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C3H10O1N2Cl2
Peso molecolare:
161.03
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C3H8N2O.2ClH/c4-5-3-1-6-2-3;;/h3,5H,1-2,4H2;2*1H
Inchi Key
VCIUOQVHKQLWNE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)