Vai a
BDPH9BCDB59C
Bide Pharmatech
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Sinonimo/i:
4-(4-morpholinylmethyl)phenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H16O3N1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H16BNO3/c14-12(15)11-3-1-10(2-4-11)9-13-5-7-16-8-6-13/h1-4,14-15H,5-9H2
Inchi Key
QPFDUULIDNELSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder - Particles / Colour: White - Slightly pale reddish yellow - Yellow
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)