Vai a
BDPH9BCDB863
Bide Pharmatech
3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid
Sinonimo/i:
3-(2-bromophenoxy)propanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.07
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c10-7-3-1-2-4-8(7)13-6-5-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Inchi Key
YRCVMOJOHSPJGU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(2-Bromophenoxy)propanoic acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)