Merck
BDPH9BCDBA95
Bide Pharmatech
1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
Sinonimo/i:
1,3-bis(4-bromophenyl)acetone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H12O1Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.07
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H12Br2O/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-15(18)10-12-3-7-14(17)8-4-12/h1-8H,9-10H2
Inchi Key
DQQKEYDDVSREIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Bis(4-bromophenyl)propan-2-one
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)