Vai a
BDPH9BCDBAF3
Bide Pharmatech
4-(Pyridin-2-yldisulfanyl)pentanoic acid
Sinonimo/i:
4-(2-pyridinyldisulfanyl)pentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H13O2N1S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.35
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H13NO2S2/c1-8(5-6-10(12)13)14-15-9-4-2-3-7-11-9/h2-4,7-8H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
OOUPHXWHXYLQBK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)