Merck
BDPH9BCDBBA5
Bide Pharmatech
2-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
Sinonimo/i:
2-chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H8N3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.61
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-7-10-5-3-1-2-4(5)6(9)11-7/h1-3H2,(H2,9,10,11)
Inchi Key
FLSZZRQYAPQBEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Danger
Pittogrammi
Skull and crossbones
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)